5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR927260-1G OR927260-5G OR927260-10G
APOSOR927260-1GEA 95 EUR
APOSOR927260-1G APOSOR927260-5G APOSOR927260-10G
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24335262
CAS nummer: 1434128-56-9