Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927273-1G OR927273-250MG OR927273-5G
APOSOR927273-1GEA 0 EUR
APOSOR927273-1G APOSOR927273-250MG APOSOR927273-5G
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08705766
CAS nummer: 41110-29-6