2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927307-1G OR927307-250MG OR927307-5G
APOSOR927307-1GEA 220 EUR
APOSOR927307-1G APOSOR927307-250MG APOSOR927307-5G
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863209
CAS nummer: 954226-94-9