2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927314-1G OR927314-250MG
APOSOR927314-1GEA 36.6 EUR
APOSOR927314-1G APOSOR927314-250MG
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696881
CAS nummer: 59236-37-2