2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927315-1G OR927315-250MG
APOSOR927315-1GEA 687 EUR
APOSOR927315-1G APOSOR927315-250MG
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Formule: C₇H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738667
CAS nummer: 70838-55-0