N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927360-1G OR927360-5G
APOSOR927360-1GEA 322 EUR
APOSOR927360-1G APOSOR927360-5G
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Formule: C₇H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864293
CAS nummer: 340967-02-4