C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927397-1G OR927397-250MG
APOSOR927397-1GEA 869 EUR
APOSOR927397-1G APOSOR927397-250MG
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739259
CAS nummer: 34164-91-5