1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR927400-1G OR927400-250MG
APOSOR927400-1GEA 665 EUR
APOSOR927400-1G APOSOR927400-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Formule: C₉H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08234589
CAS nummer: 36887-98-6