5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Formylnicotinonitrile
OR927407-1G OR927407-250MG
APOSOR927407-1GEA 775 EUR
APOSOR927407-1G APOSOR927407-250MG
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₇H₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367908
CAS nummer: 70416-53-4