Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927468-1G OR927468-250MG
APOSOR927468-1GEA 796 EUR
APOSOR927468-1G APOSOR927468-250MG
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate 95%
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182.173 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24726515
CAS nummer: 67828-42-6