4-Acetoxyphenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927491-10G OR927491-1G OR927491-5G
APOSOR927491-10GEA 380 EUR
APOSOR927491-10G APOSOR927491-1G APOSOR927491-5G
4-Acetoxyphenol 96%
4-Acetoxyphenol
Formule: C₈H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799234
CAS nummer: 3233-32-7