2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927545-1G OR927545-5G
APOSOR927545-1GEA 49.7 EUR
APOSOR927545-1G APOSOR927545-5G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02110082
CAS nummer: 66662-48-4