N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927570-1G OR927570-5G
APOSOR927570-1GEA 0 EUR
APOSOR927570-1G APOSOR927570-5G
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol
Formule: C₉H₁₉NO₃
Kookpunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09751790
CAS nummer: 98642-44-5