(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927573-1G OR927573-250MG
APOSOR927573-1GEA 234 EUR
APOSOR927573-1G APOSOR927573-250MG
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22574992
CAS nummer: 211506-60-4