5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927597-1G OR927597-250MG OR927597-5G
APOSOR927597-1GEA 301 EUR
APOSOR927597-1G APOSOR927597-250MG APOSOR927597-5G
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148.162 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907911
CAS nummer: 89976-56-7