5-Aminobenzo[b]furan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9276-1G OR9276-5G OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA 179 EUR
APOSOR9276-1G APOSOR9276-5G APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04125391
CAS nummer: 58546-89-7