3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927626-1G OR927626-250MG
APOSOR927626-1GEA 97.9 EUR
APOSOR927626-1G APOSOR927626-250MG
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844645
CAS nummer: 198821-79-3