2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927641-1G OR927641-5G
APOSOR927641-1GEA 256 EUR
APOSOR927641-1G APOSOR927641-5G
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275762
CAS nummer: 42093-97-0