4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927654-10G OR927654-1G OR927654-5G
APOSOR927654-10GEA 519 EUR
APOSOR927654-10G APOSOR927654-1G APOSOR927654-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09880129
CAS nummer: 918515-16-9