2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927660-1G OR927660-5G
APOSOR927660-1GEA 336 EUR
APOSOR927660-1G APOSOR927660-5G
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00154288
CAS nummer: 75039-59-7