5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR927679-25G OR927679-5G
APOSOR927679-25GEA 657 EUR
APOSOR927679-25G APOSOR927679-5G
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190367
CAS nummer: 158387-20-3