2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Aminocyclohex-1-enecarbonitrile
OR927699-1G OR927699-250MG OR927699-5G
APOSOR927699-1GEA 67.2 EUR
APOSOR927699-1G APOSOR927699-250MG APOSOR927699-5G
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.168 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16046430
CAS nummer: 15595-71-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable