5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927735-1G OR927735-500MG
APOSOR927735-1GEA 760 EUR
APOSOR927735-1G APOSOR927735-500MG
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formule: C₇H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846608
CAS nummer: 1214901-53-7