4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR927741-1G OR927741-250MG
APOSOR927741-1GEA 221 EUR
APOSOR927741-1G APOSOR927741-250MG
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₆N₂
Smeltpunt: 27…28 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17281917
CAS nummer: 39806-89-8