1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927776-1G OR927776-250MG
APOSOR927776-1GEA 497 EUR
APOSOR927776-1G APOSOR927776-250MG
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658337
CAS nummer: 40432-40-4