3-(Thien-3-yl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Thiophen-3-yl)aniline, 3-(3-Aminophenyl)thiophene
OR9278-1G OR9278-250MG OR9278-5G
APOSOR9278-1GEA 267 EUR
APOSOR9278-1G APOSOR9278-250MG APOSOR9278-5G
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
3-(Thien-3-yl)aniline
Formule: C₁₀H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06740169
CAS nummer: 161886-96-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III