2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927834-1G OR927834-250MG
APOSOR927834-1GEA 226 EUR
APOSOR927834-1G APOSOR927834-250MG
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02261732
CAS nummer: 4251-65-4