4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927927-1G OR927927-5G OR927927-250MG
APOSOR927927-1GEA 43.8 EUR
APOSOR927927-1G APOSOR927927-5G APOSOR927927-250MG
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formule: C₅H₆O₄
Kookpunt: 214 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD12165896
CAS nummer: 91526-18-0