5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927931-1G OR927931-250MG OR927931-5G
APOSOR927931-1GEA 77.5 EUR
APOSOR927931-1G APOSOR927931-250MG APOSOR927931-5G
5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19443914
CAS nummer: 1316852-65-9