6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927971-1G OR927971-5G
APOSOR927971-1GEA 162 EUR
APOSOR927971-1G APOSOR927971-5G
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
6-Chloroindole-3-acetonitrile
Formule: C₁₀H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428598
CAS nummer: 61220-58-4