1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 854 EUR
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00047261
CAS nummer: 33025-60-4