Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928132-1G OR928132-250MG
APOSOR928132-1GEA 143 EUR
APOSOR928132-1G APOSOR928132-250MG
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Ethyl indoline-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954776
CAS nummer: 350683-40-8