Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928135-1G OR928135-250MG
APOSOR928135-1GEA 847 EUR
APOSOR928135-1G APOSOR928135-250MG
Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Ethyl 6-formylnicotinate
Formule: C₉H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19690524
CAS nummer: 20857-31-2