4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928142-1G OR928142-250MG
APOSOR928142-1GEA 438 EUR
APOSOR928142-1G APOSOR928142-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701438
CAS nummer: 90005-77-9