4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR928159-1G OR928159-5G
APOSOR928159-1GEA 173 EUR
APOSOR928159-1G APOSOR928159-5G
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13193459
CAS nummer: 38875-74-0