Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928174-1G OR928174-250MG
APOSOR928174-1GEA 141 EUR
APOSOR928174-1G APOSOR928174-250MG
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18803546
CAS nummer: 223788-08-7