1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928199-10G OR928199-1G OR928199-5G
APOSOR928199-10GEA 869 EUR
APOSOR928199-10G APOSOR928199-1G APOSOR928199-5G
1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone 98%
1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone
Formule: C₁₃H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234969
CAS nummer: 1620-55-9