1H-Indol-1-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928208-1G OR928208-5G
APOSOR928208-1GEA 57 EUR
APOSOR928208-1G APOSOR928208-5G
1H-Indol-1-amine 95%
1H-Indol-1-amine
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151983
CAS nummer: 53406-38-5