Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928226-1G OR928226-5G
APOSOR928226-1GEA 0 EUR
APOSOR928226-1G APOSOR928226-5G
Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04967358
CAS nummer: 17827-61-1