3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928260-1G OR928260-5G
APOSOR928260-1GEA 220 EUR
APOSOR928260-1G APOSOR928260-5G
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine
Formule: C₇H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044304
CAS nummer: 130747-60-3