4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928304-1G OR928304-250MG
APOSOR928304-1GEA 811 EUR
APOSOR928304-1G APOSOR928304-250MG
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.178 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11875848
CAS nummer: 1260827-11-9