Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928310-1G OR928310-250MG
APOSOR928310-1GEA 78.9 EUR
APOSOR928310-1G APOSOR928310-250MG
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275065
CAS nummer: 787596-41-2