5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928325-1G OR928325-250MG
APOSOR928325-1GEA 476 EUR
APOSOR928325-1G APOSOR928325-250MG
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₅H₃ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17016115
CAS nummer: 36155-85-8