7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR928352-100MG OR928352-250MG
APOSOR928352-100MGEA 117 EUR
APOSOR928352-100MG APOSOR928352-250MG
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08692342
CAS nummer: 116081-17-5