6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928376-25G OR928376-5G
APOSOR928376-25GEA 657 EUR
APOSOR928376-25G APOSOR928376-5G
6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-5-hydroxytetralin
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658289
CAS nummer: 95517-07-0