4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928387-100MG OR928387-1G OR928387-250MG
APOSOR928387-100MGEA 162 EUR
APOSOR928387-100MG APOSOR928387-1G APOSOR928387-250MG
4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19982748
CAS nummer: 1150633-16-1