Sulphachloropyrazine sodium 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodium ((4-aminophenyl)sulphonyl)(5-chloropyrazin-2-yl)amide
OR928389-1G OR928389-5G
APOSOR928389-1GEA 285 EUR
APOSOR928389-1G APOSOR928389-5G
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Sulphachloropyrazine sodium
Formule: C₁₀H₈ClN₄NaO₂S
MW: 306.704 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798154
CAS nummer: 71720-40-6