(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928421-1G OR928421-250MG
APOSOR928421-1GEA 141 EUR
APOSOR928421-1G APOSOR928421-250MG
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol
Formule: C₈H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202768
CAS nummer: 53055-04-2