1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928492-1G OR928492-250MG
APOSOR928492-1GEA 176 EUR
APOSOR928492-1G APOSOR928492-250MG
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole
Formule: C₉H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24335255
CAS nummer: 199003-22-0