6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9285-1G OR9285-250MG
APOSOR9285-1GEA 325 EUR
APOSOR9285-1G APOSOR9285-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435860
CAS nummer: 868755-50-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III